Stampa…
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5802-1G OR5802-5G
APOSOR5802-1GEA 119 EUR
APOSOR5802-1G APOSOR5802-5G
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid 95%
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Punto di fusione: 154…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363803
CAS Number: 167299-68-5