3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR5799-1G
OR5799-5G
APOSOR5799-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5799-1G
APOSOR5799-5G
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₁BO₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07366483 CAS Number: 603122-41-4 |