Stampa…
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5797-100G OR5797-25G
APOSOR5797-100GEA 84.1 EUR
APOSOR5797-100G APOSOR5797-25G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 300 °C
Densità: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00211328
CAS Number: 18583-89-6