Stampa…
Tetrachloroterephthalic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5794-10G OR5794-1G OR5794-5G OR5794-25G
APOSOR5794-10GEA 393 EUR
APOSOR5794-10G APOSOR5794-1G APOSOR5794-5G APOSOR5794-25G
Tetrachloroterephthalic acid
Tetrachloroterephthalic acid
Formula: C₈H₂Cl₄O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2136-79-0