(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
DCAA, 2,4-Dichlorophenylacetic acid
OR5793-100G
OR5793-25G
OR5793-500G
APOSOR5793-100GEA
14.7
EUR
APOSOR5793-100G
APOSOR5793-25G
APOSOR5793-500G
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH Peso molecolare: 205,04 g/mol Punto di fusione: 128…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004318 CAS Number: 19719-28-9 EINECS: 243-248-7 |