2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine
OR5792-100G
OR5792-500G
APOSOR5792-100GEA
147
EUR
APOSOR5792-100G
APOSOR5792-500G
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Formula:
C₆H₁₀N₄O Peso molecolare: 154,17 g/mol Punto di fusione: 162…166 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00585858 CAS Number: 5248-39-5 |