2-(Aminosulphonyl)-N,N-dimethylnicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N,N-Dimethyl-2-sulphamoylnicotinamide
Formula:
C₈H₁₁N₃O₃S Peso molecolare: 229.26 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03265507 CAS Number: 112006-75-4 EINECS: 413-440-7 |