Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Phenyl (4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamate, (4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamic acid Phenyl ester, Phenyl (4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
OR5784-100G
OR5784-25G
OR5784-5G
APOSOR5784-100GEA
314
EUR
APOSOR5784-100G
APOSOR5784-25G
APOSOR5784-5G
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Formula:
C13H13N3O4 Peso molecolare: 275,2600 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02947731 CAS Number: 89392-03-0 |