Stampa…
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5781-100G OR5781-25G OR5781-5G OR5781-500G
APOSOR5781-100GEA 0 EUR
APOSOR5781-100G APOSOR5781-25G APOSOR5781-5G APOSOR5781-500G
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Formula: C₇H₁₀N₂O₄S
Punto di fusione: 129…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672151
CAS Number: 113583-35-0