Stampa…
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Formylthiophene-4-boronic acid
OR5780-1G OR5780-5G
APOSOR5780-1GEA 80 EUR
APOSOR5780-1G APOSOR5780-5G
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid 98%
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid
Formula: C₅H₅BO₃S
Punto di fusione: 270…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03002365
CAS Number: 175592-59-3