Stampa…
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5779-1G OR5779-5G
APOSOR5779-1GEA 245 EUR
APOSOR5779-1G APOSOR5779-5G
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₃
Punto di fusione: 148…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD34824970
CAS Number: 850589-48-9