Stampa…
Tetrabromothiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Perbromothiophene
OR5778-100G OR5778-25G OR5778-500G
APOSOR5778-100GEA 139 EUR
APOSOR5778-100G APOSOR5778-25G APOSOR5778-500G
Tetrabromothiophene 98%
Tetrabromothiophene
Formula: C₄Br₄S
Punto di ebollizione: 324…327 °C
Punto di fusione: 113…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005419
CAS Number: 3958-03-0
EINECS: 223-554-7