Stampa…
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5777-1G OR5777-5G
APOSOR5777-1GEA 80 EUR
APOSOR5777-1G APOSOR5777-5G
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene 98%
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene
Formula: C₈H₈ClNO₃
Punto di fusione: 52…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02625956
CAS Number: 29604-25-9