Stampa…
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(Benzylcarbamoyl)-3-chlorophenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(N-benzylcarbamoyl)phenylboronic acid
OR5775-1G OR5775-5G
APOSOR5775-1GEA 144 EUR
APOSOR5775-1G APOSOR5775-5G
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid 98%
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid
Formula: C₁₄H₁₃BClNO₃
Peso molecolare: 289,5200 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363769
CAS Number: 850589-42-3