Stampa…
2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5772-1G OR5772-5G
APOSOR5772-1GEA 219 EUR
APOSOR5772-1G APOSOR5772-5G
2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid 96%
2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid
Formula: C₈H₇BrN₂O₃
Punto di fusione: 258…262 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363802
CAS Number: 871269-03-3