2-Methoxynicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆N₂O Punto di fusione: 58…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07363804 CAS Number: 7254-34-4 |