Stampa…
3-Acetamido-5-bromobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5768-1G OR5768-25G OR5768-5G
APOSOR5768-1GEA 108 EUR
APOSOR5768-1G APOSOR5768-25G APOSOR5768-5G
3-Acetamido-5-bromobenzoic acid 98%
3-Acetamido-5-bromobenzoic acid
Formula: C₉H₈BrNO₃
Punto di fusione: 282…284 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01098204
CAS Number: 78238-11-6