Stampa…
4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5765-1G OR5765-5G
APOSOR5765-1GEA 181 EUR
APOSOR5765-1G APOSOR5765-5G
4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₆BNO₅
Punto di fusione: 110…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363784
CAS Number: 850593-02-1