Stampa…
2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5764-1G OR5764-25G OR5764-5G
APOSOR5764-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5764-1G APOSOR5764-25G APOSOR5764-5G
2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 98%
2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Formula: C₆H₄N₂O₅
Punto di fusione: 244…248 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05669267
CAS Number: 6854-07-5