Stampa…
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5762-500MG OR5762-250MG
APOSOR5762-500MGEA 0 EUR
APOSOR5762-500MG APOSOR5762-250MG
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt 96%
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt
Formula: C₈H₁₂BNaO₂
Punto di fusione: 300…302 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363759
CAS Number: 871329-70-3