Stampa…
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Carbamoyl-3-chlorophenyl)boronic acid, 4-(Aminocarbonyl)-3-chlorobenzeneboronic acid, 4-Aminocarbonyl-3-chlorophenylboronic acid
OR5761-1G OR5761-5G
APOSOR5761-1GEA 193 EUR
APOSOR5761-1G APOSOR5761-5G
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BClNO₃
Peso molecolare: 199,40 g/mol
Punto di fusione: 152…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363777
CAS Number: 850589-52-5