Stampa…
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
OR5757-1G OR5757-5G OR5757-250MG
APOSOR5757-1GEA 102 EUR
APOSOR5757-1G APOSOR5757-5G APOSOR5757-250MG
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₆ClNO₂
Peso molecolare: 207,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03030039
CAS Number: 73776-25-7