Stampa…
Di-tert-butyl azodicarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate
OR5753-100G OR5753-25G OR5753-5G
APOSOR5753-100GEA 52.2 EUR
APOSOR5753-100G APOSOR5753-25G APOSOR5753-5G
Di-tert-butyl azodicarboxylate 98%
Di-tert-butyl azodicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Punto di fusione: 89…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00015001
CAS Number: 870-50-8
EINECS: 212-769-9