Stampa…
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 40% in soluzione acquosa
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5752-100G OR5752-500G OR5752-1KG
APOSOR5752-100GEA 50.9 EUR
APOSOR5752-100G APOSOR5752-500G APOSOR5752-1KG
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 40% in soluzione acquosa
Pyruvaldehyde (methylglyoxal)
Formula: C₃H₄O₂
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006960
CAS Number: 78-98-8
EINECS: 201-164-8