2-Iodopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄IN Punto di ebollizione: 52 °C/0,9mmHg Densità: 1,928 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00464928 CAS Number: 5029-67-4 |