Stampa…
2-Amino-6-chloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridin-2-amine
OR5749-100G OR5749-25G
APOSOR5749-100GEA 89.9 EUR
APOSOR5749-100G APOSOR5749-25G
2-Amino-6-chloropyridine 98%
2-Amino-6-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128.56 g/mol
Punto di fusione: 69…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234068
CAS Number: 45644-21-1