Stampa…
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5746-25G OR5746-5G OR5746-100G
APOSOR5746-25GEA 198 EUR
APOSOR5746-25G APOSOR5746-5G APOSOR5746-100G
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
Formula: C₉H₉NO₅
Peso molecolare: 211,17 g/mol
Punto di fusione: 148…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683865
CAS Number: 2486-66-0