Stampa…
1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3'-Carbonyldi(piperidine)
OR5744-1G OR5744-250MG
APOSOR5744-1GEA 132 EUR
APOSOR5744-1G APOSOR5744-250MG
1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₀N₂O
Peso molecolare: 196,29 g/mol
Punto di ebollizione: 120…125 °C/0,3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01716373
CAS Number: 40576-21-4