Stampa…
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5741-5G OR5741-1G OR5741-250MG
APOSOR5741-5GEA 230 EUR
APOSOR5741-5G APOSOR5741-1G APOSOR5741-250MG
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Punto di fusione: 162…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059558
CAS Number: 5657-70-5