Stampa…
3-Acetylthiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-thienyl ketone, 1-(3-Thienyl)-1-ethanone
OR5739-1G OR5739-5G
APOSOR5739-1GEA 20.6 EUR
APOSOR5739-1G APOSOR5739-5G
3-Acetylthiophene 98%
3-Acetylthiophene
Formula: C₆H₆OS
Peso molecolare: 126,18 g/mol
Punto di ebollizione: 208…210 °C/748mmHg
Punto di fusione: 57…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005468
CAS Number: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4