Stampa…
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5738-1G OR5738-5G OR5738-25G
APOSOR5738-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5738-1G APOSOR5738-5G APOSOR5738-25G
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid 97%
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659473
CAS Number: 68947-43-3