Stampa…
2-Chlorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanol
OR5737-100G OR5737-25G
APOSOR5737-100GEA 21.9 EUR
APOSOR5737-100G APOSOR5737-25G
2-Chlorobenzyl alcohol 98%
2-Chlorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇ClO
Peso molecolare: 142,58 g/mol
Punto di ebollizione: 227 °C
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004604
CAS Number: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7