Stampa…
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (6-bromopyridin-3-yl)carbamate, 5-Amino-2-bromopyridine, 5-BOC protected
OR5734-1G OR5734-250MG
APOSOR5734-1GEA 29.2 EUR
APOSOR5734-1G APOSOR5734-250MG
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine 95%
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine
Formula: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 273,13 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363808
CAS Number: 218594-15-1