Stampa…
2,4,6-Tribromotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5732-100G OR5732-25G OR5732-5G
APOSOR5732-100GEA 186 EUR
APOSOR5732-100G APOSOR5732-25G APOSOR5732-5G
2,4,6-Tribromotoluene 98%
2,4,6-Tribromotoluene
Formula: C₇H₅Br₃
Punto di ebollizione: 290 °C
Punto di fusione: 67…70 °C
Densità: 2,479 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013527
CAS Number: 6320-40-7
EINECS: 228-672-2