Stampa…
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5731-1G OR5731-5G
APOSOR5731-1GEA 170 EUR
APOSOR5731-1G APOSOR5731-5G
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₀BrNO₂S
Punto di fusione: 46…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363819
CAS Number: 871269-07-7