Stampa…
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-N-(tert-butyl)benzenesulphonamide
OR5730-1G OR5730-5G
APOSOR5730-1GEA 84.4 EUR
APOSOR5730-1G APOSOR5730-5G
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Peso molecolare: 292,1900 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363824
CAS Number: 308283-47-8