Stampa…
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5729-1G OR5729-25G OR5729-5G
APOSOR5729-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5729-1G APOSOR5729-25G APOSOR5729-5G
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Formula: C₉H₁₁NO₃S
Punto di fusione: 143,5…147.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01464107
CAS Number: 20628-27-7