Stampa…
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5726-1G OR5726-25G OR5726-5G
APOSOR5726-1GEA 87.3 EUR
APOSOR5726-1G APOSOR5726-25G APOSOR5726-5G
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₀BrNO₂S
Peso molecolare: 264,1395 g/mol
Punto di fusione: 74…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363826
CAS Number: 153435-80-4