Stampa…
4-Chloropicolinamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloropyridine-2-carboxamide
OR5724-100G OR5724-25G OR5724-5G OR5724-1G
APOSOR5724-100GEA 379 EUR
APOSOR5724-100G APOSOR5724-25G APOSOR5724-5G APOSOR5724-1G
4-Chloropicolinamide 98%
4-Chloropicolinamide
Formula: C₆H₅ClN₂O
Peso molecolare: 156,57 g/mol
Punto di fusione: 160…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01085339
CAS Number: 99586-65-9