Stampa…
2'-Chloroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone
OR5723-100G OR5723-25G OR5723-500G
APOSOR5723-100GEA 58.2 EUR
APOSOR5723-100G APOSOR5723-25G APOSOR5723-500G
2'-Chloroacetophenone 95%
2'-Chloroacetophenone
Formula: C₈H₇ClO
Peso molecolare: 154,6 g/mol
Punto di ebollizione: 227…230 °C
Densità: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000560
CAS Number: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
UN: 3416
ADR: 6.1,II