Stampa…
4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5722-1G OR5722-5G
APOSOR5722-1GEA 120 EUR
APOSOR5722-1G APOSOR5722-5G
4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine 95%
4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Punto di fusione: 132…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363828
CAS Number: 871269-13-5