Stampa…
Methyl-4-cyanobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyanobenzoic acid methyl ester
OR5721-100G OR5721-25G OR5721-5G
APOSOR5721-100GEA 310 EUR
APOSOR5721-100G APOSOR5721-25G APOSOR5721-5G
Methyl-4-cyanobenzoate 98%
Methyl-4-cyanobenzoate
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di ebollizione: 142…144 °C/12mmHg
Punto di fusione: 65…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001823
CAS Number: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4