Stampa…
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5719-1G OR5719-250MG
APOSOR5719-1GEA 244 EUR
APOSOR5719-1G APOSOR5719-250MG
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₉BN₄O₃
Punto di fusione: 230…236 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363798
CAS Number: 871333-05-0