Stampa…
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR5717-1G OR5717-5G
APOSOR5717-1GEA 190 EUR
APOSOR5717-1G APOSOR5717-5G
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₁BN₂O₃S
Peso molecolare: 250,0800 g/mol
Punto di fusione: 204…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363799
CAS Number: 871333-06-1