Stampa…
6-Bromonicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-5-cyanopyridine
OR5716-25G OR5716-5G
APOSOR5716-25GEA 72.5 EUR
APOSOR5716-25G APOSOR5716-5G
6-Bromonicotinonitrile 95%
6-Bromonicotinonitrile
Formula: C₆H₃BrN₂
Punto di fusione: 143…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234141
CAS Number: 139585-70-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III