Stampa…
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(N,N-Diethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
OR5715-1G OR5715-5G
APOSOR5715-1GEA 224 EUR
APOSOR5715-1G APOSOR5715-5G
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₆BNO₄S
Punto di fusione: 120…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363746
CAS Number: 871329-58-7