Stampa…
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5714-1G OR5714-5G
APOSOR5714-1GEA 284 EUR
APOSOR5714-1G APOSOR5714-5G
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₂BNO₄S
Punto di fusione: 88…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363747
CAS Number: 871329-59-8