Stampa…
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(Morpholinosulphonyl)phenyl)boronic acid, 3-(4-Morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR5713-1G OR5713-5G OR5713-250MG
APOSOR5713-1GEA 253 EUR
APOSOR5713-1G APOSOR5713-5G APOSOR5713-250MG
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BNO₅S
Peso molecolare: 271,09 g/mol
Punto di fusione: 144…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363748
CAS Number: 871329-60-1