4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆BClO₄ Punto di fusione: 208…210 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07363763 CAS Number: 851335-09-6 |