4-Iodo-2,5-xylenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉IO Punto di fusione: 95…97 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00219922 CAS Number: 114971-53-8 |